2-Kloori-5-metyylipyridiini ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H59145.ACEA 340 EUR
H59145.AC H59145.AA
2-Kloori-5-metyylipyridiini ≥97%
2-Kloori-5-metyylipyridiini
Kaava: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Kiehumispiste: 97 °C (30 mmHg)
Tiheys: 1,169
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00792460
CAS-numero: 18368-64-4
EINECS: 418-050-0