1-Aminobenzotriazole 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J63610.03EA 551 EUR
J63610.03 J63610.06 J63610.MD
1-Aminobenzotriazole 97%
1-Aminobenzotriazole
Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase
Kaava: C₆H₆N₄
MW: 134,14 g/mol
Sulamispiste: 81…85 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00132902
CAS-numero: 1614-12-6