L(+)-Ornithine hydrochloride cell culture reagent
Toimittaja: Thermo Scientific
J60241.18EA 138 EUR
J60241.18 J60241.30 J60241.22
L(+)-Ornithine hydrochloride cell culture reagent
L(+)-Ornithine hydrochloride
Kaava: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
MW: 168,62 g/mol
Sulamispiste: ∼ 238 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064562
CAS-numero: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6