Dekstraani, M.W. ~ 40,000
Toimittaja: Thermo Scientific
J63690.09EA 89.2 EUR
J63690.09 J63690.18 J63690.22 J63690.36
Dekstraani, M.W. ~ 40,000
Dekstraani
Kaava: (C₆H₁₀O₅)n
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00130935
CAS-numero: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5