Denatonium benzoate
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J61048.03EA 92.3 EUR
J61048.03 J61048.14 J61048.06
Denatonium benzoate
Denatonium benzoate
The bitterest compound known
Kaava: C₂₈H₃₄N₂O₃
MW: 446,59 g/mol
Sulamispiste: 164…169 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00031578
CAS-numero: 3734-33-6
EINECS: 223-095-2