Melatoniini ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
J62452.06EA
79.7
EUR
J62452.06
J62452.14
Melatoniini ≥99%
Melatoniini
A pineal gland hormone associated with sleep regulation. It induces apoptosis
Kaava:
C₁₃H₁₆N₂O₂ MW: 232,28 g/mol Sulamispiste: 116…120 °C |
MDL numero:
MFCD00005655 CAS-numero: 73-31-4 EINECS: 200-797-7 |