Arsenazo III
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
J63031.14EA 1800 EUR
J63031.14 J63031.06
Arsenazo III
Arsenazo III
Kaava: C₂₂H₁₈As₂N₄O₁₄S₂
MW: 776,38 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036695
CAS-numero: 1668-00-4
EINECS: 216-788-6
UN: 3465
ADR: 6.1,III