(R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J62254.06EA 302 EUR
J62254.06 J62254.03
(R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid
(R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid
Reagent for hepatic glutathione studies.
Kaava: C₄H₅NO₃S
Sulamispiste: 174 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD00066092
CAS-numero: 19771-63-2