Ketoprofeeni
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J62702.06EA 149 EUR
J62702.06 J62702.14
Ketoprofeeni
Ketoprofeeni
Kaava: C₁₆H₁₄O₃
MW: 254,29 g/mol
Sulamispiste: 92…97 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00055790
CAS-numero: 22071-15-4
EINECS: 244-759-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III