Triflumuroni ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
J63112.09EA 128 EUR
J63112.09 J63112.14 J63112.22
Triflumuroni ≥98%
Triflumuroni
Triflumuron acts as a chitin synthesis inhibitor and prevents uridine incorporation into RNA
Kaava: C₁₅H₁₀ClF₃N₂O₃
Sulamispiste: 198 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00072496
CAS-numero: 64628-44-0
EINECS: 264-980-3