Mangaani(II)kloridi 1 M vesiliuos
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J63150.ADEA 106 EUR
J63150.AD J63150.AE
Mangaani(II)kloridi 1 M vesiliuos
Mangaani(II)kloridi
Kaava: MnCl₂
MW: 125,84 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011114
CAS-numero: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6