Kloorivety ∼4 mol/L in 1,4-dioxane
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAH1062-500MLEA 116 EUR
TCIAH1062-500ML TCIAH1062-25ML
Kloorivety ∼4 mol/L in 1,4-dioxane
Kloorivety
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Leimahduspiste: 17°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/10/79/28971079.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 14.0 to 15.4 w/w%