(S)-(+)-Etyyli-3-hydroksibutyraatti
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J63184.03EA 175 EUR
J63184.03 J63184.06
(S)-(+)-Etyyli-3-hydroksibutyraatti
(S)-(+)-Etyyli-3-hydroksibutyraatti
For synthesis of optically active products
Kaava: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00066206
CAS-numero: 56816-01-4
EINECS: 260-393-1