Fenvaleraatti ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
J63562.MCEA 658 EUR
J63562.MC
Fenvaleraatti ≥99%
Fenvaleraatti
Kaava: C₂₅H₂₂ClNO₃
MDL numero: MFCD00055324
CAS-numero: 51630-58-1
EINECS: 257-326-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III