Ethyl (ethoxymethylene)acetate ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H59187.09EA 191 EUR
H59187.09 H59187.18
Ethyl (ethoxymethylene)acetate ≥98%
Ethyl (ethoxymethylene)acetate
Kaava: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17
Kiehumispiste: 195…196 °C
Tiheys: 0,998
Leimahduspiste: 76 °C (169 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009863
CAS-numero: 1001-26-9
UN: 3334
ADR: 9,