Koliinivetytartraatti ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J64657.30EA 80.9 EUR
J64657.30 J64657.A1 J64657.A4
Koliinivetytartraatti ≥98%
Koliinivetytartraatti
Kaava: C₉H₁₉NO₇
Sulamispiste: 151…153 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036332
CAS-numero: 87-67-2
EINECS: 201-763-4