α-Syklodekstriini ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
J60687.06EA 114 EUR
J60687.06 J60687.14 J60687.22
α-Syklodekstriini ≥97%
α-Syklodekstriini
Useful for selective precipitation of enantiomeric, positional or structural isomers
Kaava: C₃₆H₆₀O₃₀
MW: 972,84
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00078207
CAS-numero: 10016-20-3
EINECS: 233-007-4