Dekstraanisulfaatin natriumsuola, M.W. ~ 40,000
Toimittaja: Thermo Scientific
J63606.22EA 494 EUR
J63606.22 J63606.14 J63606.PG
Dekstraanisulfaatin natriumsuola, M.W. ~ 40,000
Dekstraanisulfaatin natriumsuola
Kaava: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081551
CAS-numero: 9011-18-1