Dekstraanisulfaatin natriumsuola, M.W. ~ 500,000
Toimittaja: Thermo Scientific
J62787.A1EA 3840 EUR
J62787.A1 J62787.22 J62787.06 J62787.18
Dekstraanisulfaatin natriumsuola, M.W. ~ 500,000
Dekstraanisulfaatin natriumsuola
Kaava: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081551
CAS-numero: 9011-18-1