Kanamysiinisulfaatti
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J61272.09EA 250 EUR
J61272.09 J61272.22 J61272.14
Kanamysiinisulfaatti
Kanamysiinisulfaatti
Antibiotic. Inhibits translocation during protein biosynthesis
Kaava: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
MW: 582,6 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00070253
CAS-numero: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9