Klooritetrasykliinihydrokloridi
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J60095.22EA 684 EUR
J60095.22 J60095.14
Klooritetrasykliinihydrokloridi
Klooritetrasykliinihydrokloridi
Bacteriostatic antibiotic active against Gram-positive and Gram-negative bacteria
Kaava: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
MW: 515,34 g/mol
Sulamispiste: 210…215 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD26142699
CAS-numero: 64-72-2
EINECS: 200-591-7