Tetrasykliini
Varoitus
J61714.06EA 57.4 EUR
J61714.06 J61714.14 J61714.22
Tetrasykliini
Tetrasykliini
Can induce apoptosis in osteoclasts
Kaava: C₂₂H₂₄N₂O₈
MW: 444,43 g/mol
Sulamispiste: 172…174 °C
MDL numero: MFCD00151232
CAS-numero: 60-54-8
EINECS: 200-481-9