Litiumkloridi 1 M vesiliuos
Toimittaja: Thermo Scientific
J61895.AEEA 136 EUR
J61895.AE J61895.AD
Litiumkloridi 1 M vesiliuos
Litiumkloridi
Kaava: LiCl
MW: 42,39 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011078
CAS-numero: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3