8-Bromoguanosine
Toimittaja: Thermo Scientific
J63940.06EA 127 EUR
J63940.06
8-Bromoguanosine
8-Bromoguanosine
Kaava: C₁₀H₁₂BrN₅O₅
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00037985
CAS-numero: 4016-63-1
EINECS: 223-677-6