Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J63427.MCEA 220 EUR
J63427.MC
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) ≥98%
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3)
Kaava: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
MW: 550,09 g/mol
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00044310
CAS-numero: 19817-92-6
EINECS: 243-347-5