Streptozocin ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J61601.03EA 601 EUR
J61601.03 J61601.ME
Streptozocin ≥97%
Streptozocin
Antibiotic and antitumor agent. Potent methylating agent for DNA
Kaava: C₈H₁₅N₃O₇
MW: 265,2 g/mol
Sulamispiste: 121 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00006607
CAS-numero: 18883-66-4
EINECS: 242-646-8