Ammoniumkloridi 0.5 M vesiliuos
Toimittaja: Thermo Scientific
J62046.ADEA 76.9 EUR
J62046.AD J62046.AE
Ammoniumkloridi 0.5 M vesiliuos
Ammoniumkloridi
Kaava: NH₄Cl
MW: 53,49 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011420
CAS-numero: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/71/16640571.jpg