Spermine tetrahydrochloride 99%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
J63060.14EA 871 EUR
J63060.14 J63060.03 J63060.06
Spermine tetrahydrochloride 99%
Spermine tetrahydrochloride
Binds to the polyamine modulatory site of NMDA
Kaava: C₁₀H₃₀Cl₄N₄
MW: 348,19
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012914
CAS-numero: 306-67-2
EINECS: 206-189-8