Carbenicillin disodium salt
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J61949.14EA 2320 EUR
J61949.14 J61949.03 J61949.06
Carbenicillin disodium salt
Carbenicillin disodium salt
Water-soluble antibiotic effective against Gram-negative bacteria
Kaava: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
MW: 422,363 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00077683
CAS-numero: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8