Azure A
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J61346.14EA 58.6 EUR
J61346.14 J61346.22
Azure A
Azure A
For staining cell granules and tissues
Kaava: C₁₄H₁₄ClN₃S
MW: 291,797 g/mol
Sulamispiste: 290 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012112
CAS-numero: 531-53-3
EINECS: 208-510-7