Azure C
Toimittaja: Thermo Scientific
J64515.06EA 52 EUR
J64515.06 J64515.03
Azure C
Azure C
Kaava: C₁₃H₁₂ClN₃S
MW: 277,78 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00067677
CAS-numero: 531-57-7
EINECS: 208-512-8