Erythromycin cell culture reagent
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J62279.14EA 463 EUR
J62279.14 J62279.09
Erythromycin cell culture reagent
Erythromycin
Macrolide antibiotic that inhibits bacterial protein synthesis
Kaava: C₃₇H₆₇NO₁₃
MW: 733,95 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00084654
CAS-numero: 114-07-8
EINECS: 204-040-1