2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J63989.14EA 491 EUR
J63989.14 J63989.09
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) 96%
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna)
Water-soluble disulfide reducing agent. Cofactor in methyl transfer reactions
Kaava: C₂H₅NaO₃S₂
MW: 164,18
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007535
CAS-numero: 19767-45-4
EINECS: 243-285-9