2'-Deoxyguanosine
Toimittaja: Thermo Scientific
J60741.09EA 499 EUR
J60741.09 J60741.03 J60741.06
2'-Deoxyguanosine
2'-Deoxyguanosine
Kaava: C₁₀H₁₃N₅O₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00080300
CAS-numero: 312693-72-4
EINECS: 213-505-8