Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J61414.03EA 1570 EUR
J61414.03 J61414.ME J61414.MD
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Kaava: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃
MDL numero: MFCD03410297
CAS-numero: 56001-37-7
EINECS: 259-940-7