2'-Deoxyinosine
Toimittaja: Thermo Scientific
J61411.09EA 387 EUR
J61411.09 J61411.14 J61411.03
2'-Deoxyinosine
2'-Deoxyinosine
Kaava: C₁₀H₁₂N₄O₄
MW: 252,23
Sulamispiste: >250 °C
MDL numero: MFCD00005762
CAS-numero: 890-38-0
EINECS: 212-964-1