2'-Deoxyadenosine ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
J63886.18EA 612 EUR
J63886.18 J63886.22
2'-Deoxyadenosine ≥99%
2'-Deoxyadenosine
Kaava: C₁₀H₁₃N₅O₃
MW: 251,24 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00056003
CAS-numero: 958-09-8
EINECS: 213-488-7