2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt) ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
J65542.MEEA 577 EUR
J65542.ME
2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt) ≥97%
2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt)
Kaava: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₂P₃
MW: 535,14
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00080335
CAS-numero: 74299-50-6
EINECS: 277-809-2