Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
J61125.06EA 167 EUR
J61125.06 J61125.09 J61125.14
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate 98%
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate
Kaava: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·H₂O
MW: 551,15 g/mol (anhy)
MDL numero: MFCD00150755
CAS-numero: 34369-07-8
EINECS: 213-579-1