Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
J62238.03EA 831 EUR
J62238.03 J62238.04 J62238.ME
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) 97%
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Kaava: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃
MW: 527,12 g/mol
Leimahduspiste: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00078193
CAS-numero: 36051-68-0
EINECS: 252-849-3