Acriflavine hydrochloride
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J60048.14EA 121 EUR
J60048.14
Acriflavine hydrochloride
Acriflavine hydrochloride
Kaava: C₂₇H₂₈Cl₄N₆
MW: 578,36 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 8063-24-9
UN: 3077
ADR: 9,III