Methotrexate
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J63075.MCEA 309 EUR
J63075.MC J63075.03
Methotrexate
Methotrexate
Kaava: C₂₀H₂₂N₈O₅
MW: 454,44
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00150847
CAS-numero: 59-05-2
EINECS: 200-413-8
UN: 1544
ADR: 6.1,III