Mitomycin C
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J63193.MAEA 491 EUR
J63193.MA
Mitomycin C
Mitomycin C
Kaava: C₁₅H₁₈N₄O₅
MW: 334,33 g/mol
Sulamispiste: 360 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00078109
CAS-numero: 50-07-7
EINECS: 200-008-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II