Sudan black B
Toimittaja: Thermo Scientific
J62268.22EA 297 EUR
J62268.22 J62268.14 J62268.09
Sudan black B
Sudan black B
Histochemical stain for chromosomes
Kaava: C₂₉H₂₄N₆
MW: 456,55 g/mol
Sulamispiste: 118…126 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006919
CAS-numero: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1