4-Methylumbelliferone
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 4-MU
PROOMM0294.00EA 1970 EUR
PROOMM0294.00
4-Methylumbelliferone
4-Methylumbelliferone
Kaava: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
MDL numero: MFCD00006866
CAS-numero: 90-33-5
EINECS: 201-986-7