Alcian blue 8GX
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Synonyms: C.I. 74240C.N. AnAn-6Ingrain Blue 1Alcian blue 8 GX
J60122.09EA 145 EUR
J60122.09 J60122.22 J60122.14
Alcian blue 8GX
Alcian blue
Kaava: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
MW: 1298,86 g/mol
Sulamispiste: 148 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010720
CAS-numero: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7