2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran 98% stabiloitu
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Stabilization: Stabilised with potassium carbonate
ACRO399730010EA 68.2 EUR
ACRO399730010 ACRO399730050
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran 98% stabiloitu
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran
Kaava: C₈H₁₅BrO₂
MW: 223,1075 g/mol
Kiehumispiste: 64,5 °C (.8 mmHg)
Tiheys: 1,314 g/cm³
Leimahduspiste: 106 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00058593
CAS-numero: 33821-94-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer K2CO3