Indomethacin ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J63255.06EA 135 EUR
J63255.06 J63255.03 J63255.14
Indomethacin ≥99%
Indomethacin
Kaava: C₁₉H₁₆ClNO₄
MW: 357,80 g/mol
Sulamispiste: 158…161 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00057095
CAS-numero: 53-86-1
EINECS: 200-186-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II