Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J65538.06EA 76.9 EUR
J65538.06 J65538.14 J65538.22
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate ≥98%
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate
Kaava: C₁₆H₁₆N₂O₃S
MW: 316,37
Sulamispiste: 242…244 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012560
CAS-numero: 28836-03-5
EINECS: 249-265-6