Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33956.06EA 323 EUR
H33956.06 H33956.03
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Kaava: C₁₀H₉NO₂S
MW: 207,25 g/mol
Sulamispiste: 107…108 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00206744
CAS-numero: 35212-85-2